Läs mer
Tenak™ Polypropylene Freezer Boxes for Centrifuge Tubes, 17 mm Diameter
Handla allt TENAK Produkter
Färg:
Clear
Green
Red
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Made of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at +121°C for 20 minutes
- 15 mL tube size
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Green |
| Håller | 25 x 15 mL Centrifuge Tubes |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Falcon™ Tubes |
| Temperaturområde (metriskt). | As low as -90°C |
| Mått (L x B x H) | 130 x 130 x 130 mm |