Läs mer
Fisherbrand™ Korrugerade polypropen frysboxar
Produktkod. 15226996 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15226996
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller längre än kartongalternativen som är känsliga för att mjukna upp och producera damm. Korrugerade frysboxar av polypropen kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Tillverkad av polypropenmaterial
  • Lådor som är lätta att montera själv och levereras plattpackade
  • Mer hållbara än kartonger då de inte är mottagliga för fukt
  • Minskar avsevärt risken för mögel
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvara ner till temperaturer på -80 °C
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Produkttyp Förvaringsbox för frys
Förslutning ingår Ja
Array 9 x 9
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Naturlig
Håller Rör
Material Korrugerad polypropen
Positioner 81
Form Fyrkantig
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör
Kvantitet 10 Pk.
Temperaturområde (metriskt). -80 °C min.
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 51 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Längd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 133 mm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Höjd (metrisk) 51 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) Well 12 mm