Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ i full storlek av polypropen, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15340440 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 15340440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Teströrsställ i full storlek av polypropen, 72 x 16 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Ger god kemikalie- och värmebeständighet (0 °C till 110 °C).
  • Rekommenderas inte för autoklavering.
  • Gjutna koordinater för rörorientering.
  • Stabil design för användning i vattenbad.
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering.
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Rör (16 mm), Rör (5 till 10 ml)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Tårformade öppningar
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml provrör
Kvantitet 8 Pk.
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 110 °C
Mått (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 9,8 tum
Höjd (metrisk) 70 mm
Höjd (engelska) 2,8 tum
Diameter (metrisk) öppning 16 mm