Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ i full storlek av polypropen, 72 x 16 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Magenta |
| Håller | Rör (16 mm), Rör (5 till 10 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 72 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |