Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ i full storlek av polypropen, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15300440 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 15300440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Provrörsställ i full storlek av polypropen, 72 x 13 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Ger bra kemikalie- och värmebeständighet (0 till 110 °C)
  • Rekommenderas inte för autoklavering
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Magenta
Håller Rör (13 mm), Rör (5 till 10 ml)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Tårformade öppningar
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar No
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml provrör
Kvantitet 8/Pk.
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 110 °C
Mått (L x B x H) 104 x 202 x 59mm
Längd (metrisk) 104 mm
Bredd (metrisk) 202 mm
Höjd (metrisk) 59 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm