Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Kort, bred stjälk
- Inkluderar invändig fluting
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 65 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) skaft | 63 mm |