Läs mer
BRAND™ Polypropentratt med räfflad insida
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) skaft:
9 mm
11 mm
14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Kort, bred stjälk
- Inkluderar invändig fluting
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 65 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) skaft | 63 mm |