Läs mer
Kartell™ Tratthållare av polypropen
Produktkod. 10080961
Form:
Cirkulär
Hästsko
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10080961
Brand: Kartell™ 0097000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och styrka. Kartell™ Tratthållare av polypropen stöder en mängd olika tratttyper och storlekar.
  • Levereras med två oliver för tät passform på stödstavar
  • Finns i hästskostil för större separertrattar och cirkulär stil för små trattar
  • Cirkulär hållare kan användas med pulvertrattar med skaftdiameter som inte överstiger 35 mm
  • Hästskohållare
Specifikationer
För användning med (utrustning) Stödstång och trattar, särskilt separertrattar, från 125 till 1000 mm diameter
Material Polypropen
Inkluderar 2 oliver för användning med stavar från 8 till 14 mm
Antal positioner En
Kvantitet 1 st
Form Hästsko
Typ Tratthållare