Läs mer
Brand™ Tratthållare av polypropen
Produktkod. 10099700 Handla allt Brand Produkter
Change view
Positioner:
2
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10099700 2 Paket med 5
1 options
Produktkod. 10099700 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 148502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    738.90 SEK / Paket med 5
    Save 461.10 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
För att stödja 2 trattar med övre ytterdiameter på 50 till 120 mm.
  • Monteras enkelt på stödstänger med en ytterdiameter på 8 till 14 mm
  • Inkluderar låsmutter
  • Levereras i förpackningar om 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Positioner 2
För användning med (utrustning) 2 trattar
Antal per förpackning 5/Pk.
Inkluderar Låsmutter