Läs mer
Kartell™ Tratthållare av polypropen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivning
- Dubbelhållare för trattar så små som 25 mm (med medföljande adapter) upp till 170 mm
- Använd med pulvertrattar med skaftdiameter som inte överstiger 35 mm när adaptern är borttagen
- Två oliver tillhandahålls för användning med stavar från 8 till 14 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | 25 till 170 mm trattar; pulvertrattar |
| Kvantitet | 1 st |