Läs mer
BRAND™ Tratt av polypropen med inre räffling
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Inkluderar en kort och bred skaft
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 10 mm |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Intern fluting |
| Längd (metrisk) Totalt | 69 mm |
| Produkttyp | Tratt |