Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprovtagningslampa av polypropen med 3-vägs kranavslutning
Produktkod. 12902560
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12902560 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 12902560 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F199570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1352.38 SEK / Paket med 1
    Save 392.62 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Polypropengasprovtagningslampor har polypropenavstängningskranar med frisvängande Teflon™ PTFE pluggar
  • Ändarna accepterar 6,4 till 9,5 mm (¼ till ⅜ tum.) ID-slang.
  • Rörkroppen är 5,1 cm (2 tum) OD x 22,2 cm (8¾ i.) lång.
  • Kranarna är 6,4 cm (2½ in) lång.
  • Maximalt rekommenderat tryck är 15 psi.
  • Avstängningskran har 4 mm stoppkran med rakt hål i ena änden och 4 mm 3-vägskran i andra änden
  • 3-vägskran tillåter utsläpp av gas till två punkter
  • Total längd 32 cm (12½ i.)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polypropen
Typ Gasprovtagningslampa
Inkluderar Två kranar
Längd (metrisk) 32 cm
För användning med (utrustning) 6,4 till 9,5 mm ID Slangar
Kvantitet 1