Beskrivning
- Den gastäta fatpumpen möjliggör luktfri överföring, eventuella ångor som produceras återförs från behållaren som ska fyllas till originalbehållaren via gas-shuttle-röret
- Cylinderpumpens universaladapter passar på behållaröppningar på 30 - 70 mm och stängs tätt
- Behållarens skruvförband kan skruvas in i behållaren med 3/4 tums gänga och låsmutter
- Gastäta pumpar används för ämnen som har en stark lukt som ammoniak
- Mediumkontaktande delar PP, PE och PVC
- Steglöst utdragbart teleskoprör
- För fatdjup på 40 67 –cm
- Två adaptrar för originalförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 200 ml/slag |
| Djup (metriskt) | 40 till 67 cm |
| Pumpslangens längd | 1.2 m |
| Trummans öppningsdiameter | 28 mm |
| Material | Polypropen |
| Anslutningstyp | Skruvkontakt med låsmutter |
| Produkttyp | Gatät fatpump |