Läs mer
Brady™ Spärrventil för polypropen
Produktkod. 10386574
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10386574 Klart 184,8 mm 141,7 mm Varje
10152604 Blått 184,8 mm 141,7 mm Varje
10355484 Blått 120,1 mm 80 mm Varje
10483184 Blått 224,1 mm 181 mm Varje
10653955 Blått 318,3 mm 276,2 mm Varje
10040234 Blått 405,1 mm 363,5 mm Varje
10081104 Klart 120,1 mm 80 mm Varje
10345714 Klart 224,1 mm 181 mm Varje
10243784 Klart 318,3 mm 276,2 mm Varje
10491064 Rött 405,1 mm 363,5 mm Varje
10142604 Rött 184,8 mm 141,7 mm Varje
10335714 Gult 120,1 mm 80 mm Varje
10672235 Klart 405,1 mm 363,5 mm Varje
10462034 Gult 184,8 mm 141,7 mm Varje
10081344 Gult 224,1 mm 181 mm Varje
10654145 Gult 318,3 mm 276,2 mm Varje
10491254 Gult 405,1 mm 363,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10386574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065596
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna polypropenportventillåsning har ett unikt knockoutcenter som rymmer OS och Y eller stigande spindelventiler. Lockout accepterar lås med byglar upp till 9,53 mm diameter. Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
  • Våra grindventilspärrar har ett unikt knockout-center som rymmer OS och Y eller ''stigande spindel''-ventiler.
  • Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
  • Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer SLUTSVENTILSLÅS GVLO 2.5-5 GRÖN
Färg Klart
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Brady Portventilspärr
Diameter (engelska) 5,2 tum
Diameter (metrisk) 132.08 mm
Mått (D x B x H) 50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Mått (L x B) 184.80 x 141.70 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 5,58 tum.
Höjd (metrisk) 141,7 mm
Inkluderar Faroetiketter på engelska, spanska och franska
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 7,28 tum
Bredd (metrisk) 184,8 mm