Läs mer
Brady™ Spärrventil för polypropen
Produktkod. 10040234
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10040234
Brand: Brady™ 065589
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna polypropenportventillåsning har ett unikt knockoutcenter som rymmer OS och Y eller stigande spindelventiler. Lockout accepterar lås med byglar upp till 9,53 mm diameter. Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
  • Våra grindventilspärrar har ett unikt knockout-center som rymmer OS och Y eller ''stigande spindel''-ventiler.
  • Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
  • Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer SLUTSVENTILSLÅS GVLO 10-13 BLÅ
Färg Blått
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Brady Portventilspärr
Diameter (engelska) 13,96 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,38 tum.
Diameter (metrisk) 354.58 mm
Diameter (metrisk) bygel 9.7 mm
Mått (D x B x H) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Mått (L x B) 405.10 x 363.50 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 14,31 tum.
Höjd (metrisk) 363,5 mm
Inkluderar Faroetiketter på engelska, spanska och franska
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 15,95 tum.
Bredd (metrisk) 405,1 mm