Läs mer
Brady™ Spärrventil för polypropen
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Våra grindventilspärrar har ett unikt knockout-center som rymmer OS och Y eller ''stigande spindel''-ventiler.
- Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
- Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Portventillåsning |
| Alternativt artikelnummer | SLUTSVENTILSLÅS GVLO 2,5-5 BLÅ |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Beskrivning | Brady Portventilspärr |
| Diameter (engelska) | 5,2 tum |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,38 tum. |
| Diameter (metrisk) | 132.08 mm |
| Diameter (metrisk) bygel | 9.7 mm |
| Visa mer |