Läs mer
Brady™ Spärrventil för polypropen
Produktkod. 10335714
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
120,1 mm
184,8 mm
224,1 mm
318,3 mm
405,1 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
141,7 mm
181 mm
276,2 mm
363,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10335714
Brand: Brady™ 065590
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna polypropenportventillåsning har ett unikt knockoutcenter som rymmer OS och Y eller stigande spindelventiler. Lockout accepterar lås med byglar upp till 9,53 mm diameter. Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
  • Våra grindventilspärrar har ett unikt knockout-center som rymmer OS och Y eller ''stigande spindel''-ventiler.
  • Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
  • Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer SLUTSVENTILSLÅS GVLO 1-2,5 GUL
Färg Gult
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Brady Portventilspärr
Diameter (engelska) 2,78 tum
Diameter (metrisk) 70.61 mm
Mått (D x B x H) 35.90 x 120.10 x 80 mm
Mått (L x B) 120.10 x 80 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Inkluderar Faroetiketter på engelska, spanska och franska
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 4,72 tum
Bredd (metrisk) 120,1 mm