Läs mer
Buerkle™ Polypropen/Geolast Oljefri Dubbelmembranpump
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
16 l/min
Beskrivning
- Självsugande
- Drift med tryckluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
- Max. temperatur 66 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 16 l/min |
| Användningsområden | Slipande vätska; Pump Viskös |
| Temperatur (metrisk) Max | 66 °C |
| Drivenhet | Pneumatisk dubbel |
| Maximalt tryck | 6,8 bar |
| Material | Polypropen, Geolastmembran |