Läs mer
Brady™ Polypropylene and Glass Fiber Reinforced Lock for Circuit Breakers
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | No Hole Circuit Breaker Lockout |
| Färg | Röd/Svart |
| Material | Glass-filled Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | UL 94 HB |
| Beskrivning | No Hole Circuit Breaker Lockout - 277 Volt Device |
| Mått (L x B) | 56.00 x 24.10 mm |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Bredd (metrisk) | 56 mm |