Läs mer
Hirschmann™ 96-brunnars mikrotitreringsplattor, PP
Total volym (metrisk) Tja:
1,2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns med fasta eller löst införda glasinsatser
- Mycket ren
- Kemiskt inert
Specifications
Specifications
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Glas, Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 1,2 ml |
| Inkluderar | Transparent lock och 96 hålrum |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Kvantitet | Vardera |