Läs mer
Polypropylenglykol 1 200, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345097
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345097 50 g 50g
11335097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040812.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.175 g/mol
Används för att tillverka polyesterföreningar, absorbera extra vatten och bibehålla fukt i vissa läkemedel, kosmetika eller livsmedelsprodukter och som bas för avisningslösningar. Propylenglykol används av kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin som frostskyddsmedel. Det är ett lösningsmedel för livsmedelsfärger och smaker och i färg- och plastindustrin. Propylenglykol används också för att skapa konstgjord rök eller dimma som används i brandbekämpningsutbildning och i teaterproduktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polypropylene glycol 1000
Fysisk form Vätska
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,diethyl ether and chloroform.
Kvantitet 50 g
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.