Läs mer
Polypropylene Glycol 2000 Grade Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10764761 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10764761 1 L Amber glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 10764761 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3694/15
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless
CAS 25322-69-4
Fysisk form Viscous liquid Liquid
Molekylformel (C3H6O)n
MDL-nummer MFCD00084446
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Kvantitet 1 L
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H]OC(C)CO
IUPAC-namn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 134.18
PubChem CID 32881
Förpackning Amber glass bottle