Läs mer
Polypropenglykol 2000
Produktkod. 11343646
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343646 100 mL 100ml
11353646 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14699.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Används för att tillverka polyesterföreningar, absorbera extra vatten och bibehålla fukt i vissa läkemedel, kosmetika eller livsmedelsprodukter och som bas för avisningslösningar. Propylenglykol används av kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin som frostskyddsmedel. Det är ett lösningsmedel för livsmedelsfärger och smaker och i färg- och plastindustrin. Propylenglykol används också för att skapa konstgjord rök eller dimma som används i brandbekämpningsutbildning och i teaterproduktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polypropylene glycol 2000
Densitet 1.002
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 194 °C (381 °F)
Brytningsindex 1.451
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, dietyleter och kloroform.
Formel vikt 2000
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.