Läs mer
Polypropenglykol 3 000
Beskrivning
Propylenglykol används inom plastindustrin för tillverkning av polyesterfibrer och alkydhartser. Det används som huvudingrediens i frostskyddsmedel för bilar och motorkylningsvätskor och i broms- och hydraulvätskor. Det används som fuktbevarande medel i livsmedel och kosmetika. Det används som lösningsmedel för färgämnen eller smakämnen samt i många orala, injicerbara eller aktuella läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polypropylene glycol 3,000 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 g |
| Löslighetsinformation | Lösligt i etylalkohol, etyleter. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.