Läs mer
Polypropylene glycol 3,000
Produktkod. 11365097
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365097 250 g 250g
11355097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040814.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Propylenglykol används inom plastindustrin för tillverkning av polyesterfibrer och alkydhartser. Det används som huvudingrediens i frostskyddsmedel för bilar och motorkylningsvätskor och i broms- och hydraulvätskor. Det används som fuktbevarande medel i livsmedel och kosmetika. Det används som lösningsmedel för färgämnen eller smakämnen samt i många orala, injicerbara eller aktuella läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polypropylene glycol 3,000
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in ethyl alcohol,ethyl ether.
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.