Läs mer
Polypropylene glycol 400
Produktkod. 11315097
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315097 50 g 50g
11325097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040811.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Det används i kosmetiska och farmaceutiska preparat och vid tillverkning av emulgeringsmedel eller vätmedel och smörjmedel, undertrycker skumbildning i industriella processer och för tillverkning av polyuretanhartser, hydraulvätskor och olika andra material. Det fungerar som svällningsmedel för framställning och karakterisering av organomodifierad SBA-15. Prekursorer av polypropylenglykol och tetraetoxisilan spelar en viktig roll för framställningen av superhydrofoba kiseldioxidbaserade ytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polypropylene glycol 400
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Insoluble in cold water.
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.