Läs mer
Polypropenglykol (P 400), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polypropylene Glycol (P 400) |
| CAS | 25322-69-4 |
| Molekylformel | (C3H6O)nH2O |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)COC(C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.1 |