Läs mer
Huenersdorf™ Graderad bägare av polypropen med stängt handtag och 2 vågar
Produktkod. 12065605
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. 12065605
Brand: Huenersdorf™ 936000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Huenersdorf™ Graderad bägare av polypropen med stängt handtag och 2 vågar har både formsprutade och blåpräglade skalor. Graderingarna markeras i kapacitetslämpliga steg.
  • Polypropenbägare
  • Graderad
  • Blå präglad skala
  • Formsprutad våg
  • Genomskinlig
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 117 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För användning i laboratoriet, verkstaden och hushållet
Höjd (metrisk) 165 mm
Inkluderar Med formsprutad våg och blå präglad våg
Ökar 10 mL
Kvantitet 1 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Stil Stängt handtag