Läs mer
Eppendorf™ Graderade mikrorör av polypropen
Produktkod. 10038760 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Renhet eller kvalitetsklass Förpackningsstorlek
10038760 Klart 2 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10458312 Bärnsten 0,5 ml PCR Rengör Paket med 500
10160431 Bärnsten 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10252851 Bärnsten 2 ml PCR Rengör Paket med 1000
10548841 Diverse 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10702132 Diverse 2 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10622731 Diverse 0,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 500
10767411 Blått 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10393431 Klart 0,5 ml Biopur Paket med 50
10518721 Klart 1,5 ml Biopur™ Paket med 100
10241931 Klart 2 ml Biopur Paket med 100
10292611 Klart 0,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 500
10509691 Klart 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10170381 Klart 1,5 ml Eppendorf Kvalitet -
10282851 Rött 1,5 ml Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10708571 Gult 1,5 ml - Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10038760 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030120094
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. Eppendorf™ Graduerade mikrorör av polypropen har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som fästs runt kanten på röret.
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som klämmer fast runt kanten på röret.
  • Biofarliga ämnen kan avlägsnas, fria från aerosoler, genom ett tunt membran i mitten av locket med en kanyl
  • Locket öppnas enkelt med en hand
  • Dessa rör för 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL har en graderingsskala och skrivytor
  • 0,5 ml-röret är optimerat för användning i PCR* experiment
  • Blandade färgpaket är en blandning av gult, rött, blått, grönt och färglöst
  • Autoklaverbar mikrostöt för återsuspendering av pellets
  • Kan centrifugeras vid upp till 23 500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (utrustning) PCR, Centrifugering
Antal per förpackning 1000/pack
Renhet eller kvalitetsklass Eppendorf Kvalitet
Graderad Ja
Förslutningstyp Gångjärnsförsedd Snap Cap
Max. RCF 25,000 x g