Beskrivning
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som klämmer fast runt kanten på röret.
- Biofarliga ämnen kan avlägsnas, fria från aerosoler, genom ett tunt membran i mitten av locket med en kanyl
- Locket öppnas enkelt med en hand
- Dessa rör för 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL har en graderingsskala och skrivytor
- Blandade färgpaket är en blandning av gult, rött, blått, grönt och färglöst
- Autoklaverbar mikrostöt för återsuspendering av pellets
- Kan centrifugeras vid upp till 23 500xgr
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Applikationer som kräver hög generell kvalitet, men inga speciella renheter |
| För användning med (utrustning) | Centrifugering |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Renhet eller kvalitetsklass | Eppendorf Kvalitet |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Gångjärnsförsedd Snap Cap |
| Visa mer |