Läs mer
Eppendorf™ Graderade mikrorör av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10708571 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
Renhet eller kvalitetsklass:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Produktkod. 10708571
Brand: Eppendorf™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. Eppendorf™ Graduerade mikrorör av polypropen har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som fästs runt kanten på röret.
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som klämmer fast runt kanten på röret.
  • Biofarliga ämnen kan avlägsnas, fria från aerosoler, genom ett tunt membran i mitten av locket med en kanyl
  • Locket öppnas enkelt med en hand
  • Dessa rör för 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL har en graderingsskala och skrivytor
  • 0,5 ml-röret är optimerat för användning i PCR* experiment
  • Blandade färgpaket är en blandning av gult, rött, blått, grönt och färglöst
  • Autoklaverbar mikrostöt för återsuspendering av pellets
  • Kan centrifugeras vid upp till 23 500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Gult
Material Polypropen
För användning med (utrustning) PCR, Centrifugering
Antal per förpackning 1000/pack
Graderad Ja
Förslutningstyp Gångjärnsförsedd Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g