Läs mer
Ratiolab™ Insatser för rutnät i polypropen
För användning med (utrustning):
15,8 mm diameter rör
17,3 mm diameter rör
20,5 mm diameter rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Infoga rutnät |
| För användning med (utrustning) | 17,3 mm diameter rör |
| Kvantitet | 5-pack |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |