Läs mer
Ratiolab™ Insatser för rutnät i polypropen
För användning med (utrustning):
15,8 mm diameter rör
17,3 mm diameter rör
20,5 mm diameter rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
Material | Polypropen |
Form | Fyrkantig |
Typ | Infoga rutnät |
För användning med (utrustning) | 17,3 mm diameter rör |
Kvantitet | 5-pack |
Längd (metrisk) | 133 mm |
Bredd (metrisk) | 133 mm |
Höjd (metrisk) | 30 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ratiolab™ Insatser för rutnät i polypropen >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering