Läs mer
VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Produktkod. 10067721
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10067721
Brand: VITLAB™ 616081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med mycket transparent polypropen för optimal synlighet. Vitlab™ Griffinbägare i polypropen är präglade med lätt läsbar upphöjd blå skala för noggrann mätning.
  • Mycket transparent
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
  • Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
  • Lämplig för livsmedel
  • Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 212 mm
Ökar 250 mL
Kvantitet 4 Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift 125 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Gjuten och tryckt graderad skala
Stil Griffin