Läs mer
VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Mycket transparent
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
- Lämplig för livsmedel
- Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Ökar | 100 mL |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 125 °C |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |