Läs mer
VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Beskrivning
- Mycket transparent
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
- Lämplig för livsmedel
- Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 87 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 111.5 mm |
| Ökar | 50 mL |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 125 °C |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |