Läs mer
Buerkle™ 2-delad spade för industrin
Produktkod. 10597254 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
1045 mm
Produktkod. 10597254
Brand: Buerkle™ 83003006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med antistatisk tillsats, idealisk för robust användning inom kemi och industri. Polypropen har hög motståndskraft mot kemikalier och temperaturer. Skopor är okrossbara, lätta att rengöra och lätta.
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Produkttyp 2-delad spade
För användning med (applikation) För industrin
Bredd (metrisk) 257 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 1045 mm