Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Raka borrade kranar
Pluggborrning:
4,9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Stängningsstorlek:
Nominell OD: 10 mm
Nominell OD: 13 mm
Nominell OD: 15 mm
Nominell OD: 8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- HDPE kropp gränssnitt med polypropen kran
- Arbetstryck 0,5 bar
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 10,9 mm |
| Material | Polypropen, HDPE |
| Stängningsstorlek | Nominell OD: 13 mm |