Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Raka borrade kranar
Produktkod. 12388249
Change view
Pluggborrning:
4,9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Stängningsstorlek:
Nominell OD: 10 mm
Nominell OD: 13 mm
Nominell OD: 15 mm
Nominell OD: 8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12388249 4,9 mm Nominell OD: 8 mm Varje
10564471 7 mm Nominell OD: 10 mm Paket med 10
10091051 12,7 mm Nominell OD: 15 mm Paket med 10
10603282 10,9 mm Nominell OD: 13 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12388249 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0037400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00 SEK
    13.93 SEK / Paket med 1
    Save 7.07 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Designad för vätskor och gaser under lågt tryck eller lågt vakuum.
  • HDPE kropp gränssnitt med polypropen kran
  • Arbetstryck 0,5 bar
Specifikationer
Pluggborrning 4,9 mm
Material Polypropen, HDPE
Stängningsstorlek Nominell OD: 8 mm