Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Raka borrade kranar
Produktkod. p-8007247
Pluggborrning:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Stängningsstorlek:
Nominell OD: 10 mm
Nominell OD: 13 mm
Nominell OD: 15 mm
Nominell OD: 8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10564471
Brand: Kartell™ 0037100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för vätskor och gaser under lågt tryck eller lågt vakuum.
  • HDPE kropp gränssnitt med polypropen kran
  • Arbetstryck 0,5 bar
Specifikationer
Pluggborrning 7 mm
Material Polypropen, HDPE
Stängningsstorlek Nominell OD: 10 mm