Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropen, Heavy Duty Carboy
Produktkod. 15230059 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15230059 5 L Varje
1 options
Produktkod. 15230059 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6250705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1262.01 SEK / Paket med 1
    Save 147.99 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 45mm
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Tapp
Längd (metrisk) 191 mm
Material Polypropen
Produkttyp Kraftig Carboy
Form Åttkantig
Bredd (metrisk) 191 mm