Läs mer
Buerkle™ Raka anslutningar av polypropen med koniska munstycken
Produktkod. 10138161 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med:
11 till 14 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 10 mm slang
9 till 12 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
10138161 11 till 14 mm slang Paket med 10
10249391 3 till 5 mm slang Paket med 10
10620143 5 till 7 mm slang Paket med 10
10198251 7 till 10 mm slang Paket med 10
10289341 9 till 12 mm slang Paket med 10
10486891 13 till 15 mm slang Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10138161 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87001214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög värmebeständighet. Buerkle™ Raka anslutningar av polypropen med koniska munstycken tål temperaturer upp till 135 °C.
Cylindrisk rak slangkoppling med koniska munstycken
  • Polypropen
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Lämplig för livsmedel
  • Finns i ett brett spektrum av diametrar för varierande slangstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 11 till 14 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 10/Skala
Form Rak
Färg Vitt
Produkttyp Slangrörskoppling