Läs mer
Buerkle™ Raka anslutningar av polypropen med koniska munstycken
Produktkod. 10249391 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med:
11 till 14 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 10 mm slang
9 till 12 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10249391 3 till 5 mm slang Paket med 10
10620143 5 till 7 mm slang Paket med 10
10198251 7 till 10 mm slang Paket med 10
10289341 9 till 12 mm slang Paket med 10
10138161 11 till 14 mm slang Paket med 10
10486891 13 till 15 mm slang Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10249391 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87000406
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög värmebeständighet. Buerkle™ Raka anslutningar av polypropen med koniska munstycken tål temperaturer upp till 135 °C.
Cylindrisk rak slangkoppling med koniska munstycken
  • Polypropen
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Lämplig för livsmedel
  • Finns i ett brett spektrum av diametrar för varierande slangstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 3 till 5 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 10/Skala
Form Rak
Färg Vitt
Produkttyp Slangrörskoppling