Läs mer
Buerkle™ Raka anslutningar av polypropen med koniska munstycken
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
11 till 14 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 10 mm slang
9 till 12 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Cylindrisk rak slangkoppling med koniska munstycken
- Polypropen
- Autoklaverbar till 121 °C
- Lämplig för livsmedel
- Finns i ett brett spektrum av diametrar för varierande slangstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | 9 till 12 mm slang |
| Förpackningsmängd | 10/Pk.; 10/Skala |
| Form | Rak |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Slangrörskoppling |