Läs mer
Buerkle™ Slangkopplingar av polypropen med cylindriska munstycken
Produktkod. 11836563
Change view
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
11836563 5 till 7 mm slang Paket med 10
10044890 3 till 5 mm slang Paket med 10
11816583 7 till 9 mm slang -
10054890 9 till 11 mm slang Paket med 10
11856603 11 till 13 mm slang Paket med 10
11866603 13 till 15 mm slang Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11836563 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87010006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra en flexibel och säker anslutning för krävande applikationer med dessa kontakter. Buerkle™ Slangkopplingar av polypropen med cylindriska munstycken finns i en mängd olika storlekar för att förlänga, ansluta, förgrena, sammanfoga och reparera slangar och slangar.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Polypropen
  • Temperaturbeständig upp till +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 5 till 7 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 20/Skala
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Form Rak
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangrörskoppling