Läs mer
Brady™ Polypropen Hubbell Barriär för industriella stickanslutningar
Produktkod. 10493184 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10493184 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 10493184 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropenen Hubbell Barriär av industriella kontaktanslutningar säkrar effektivt alla större industriella kontaktanslutningar.
  • Säker effektivt alla större av dina industriella kontaktanslutningar.
Specifikationer
Produkttyp Hubbell Plugout Lockout-enhet
Alternativt artikelnummer HUBBELL PLUGOUT - LITEN PLUGOUT
Färg Gult
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Hubbell Plugout för industriella stickanslutningar - liten
Diameter (engelska) 3,11 tum.
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) 79 mm
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (L x B) 106.00 x 80 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 7,31 tum.
Höjd (metrisk) 185.7 mm
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 4,17 tum.
Bredd (metrisk) 106 mm