Läs mer
Kartell™ Instrumentkrukor av polypropen
Kapacitet (metrisk):
1100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Mindre kruka mycket användbar för förvaring eller våtsterilisering av dissektionsinstrument
- Större kruka för längre instrument
- Kan även användas som droppbehållare eller blötburkar
- Bred bas gör dem mycket stabila
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1100 mL |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Förvara eller våt sterilisera dissektionsinstrument |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 199.7 mm |
| Produkttyp | Droppbehållare |
| Diameter (metrisk) | 147 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |