Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Riktningspil 90° , Till höger, Röd
Produktkod. 15674777
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Unit Size:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15674777 100 mm 100 mm Varje
15684777 148 mm 148 mm Varje
15694777 200 mm 200 mm Varje
15604787 250 mm 250 mm Varje
15614787 315 mm 315 mm Varje
15624787 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15674777 Supplier Brady™ Supplier No. 830802
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC A090R-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropen
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött