Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Dörren öppnas genom att trycka på vänster sida
Produktkod. 15684807 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15684807 250 mm 250 mm Varje
15654807 100 mm 100 mm Varje
15664807 148 mm 148 mm Varje
15674807 200 mm 200 mm Varje
15694807 315 mm 315 mm Varje
15604817 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15684807 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 831220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 SEK
    163.35 SEK / Paket med 1
    Save 9.65 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E022-250x250-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 250 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt