Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - nödutgång (vänster)
Höjd (metrisk):
148 mm
200 mm
250 mm
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| För användning med (applikation) | Indoor and Outdoor |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to 120°C |
| Form | Square |
| Språk | Global |
| Visa mer |